Human caspase 2 peptide (16 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3447P
PRSI3447PEA 122 EUR InStock
PRSI3447P
Human caspase 2 peptide (16 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
Caspase-2 peptide is used for blocking the activity of Caspase-2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité