Human caspase 4 peptide (15 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
3453P
PRSI3453PEA 122 EUR InStock
PRSI3453P
Human caspase 4 peptide (15 aa in the center)
Protéines et Peptides
Caspase-4 peptide is used for blocking the activity of caspase-4 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité