Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASP5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3455
PRSI3455EA 435 EUR InStock
PRSI3455
Anti-CASP5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Caspase-5 Antibody: Caspases are a family of cysteine proteases that can be divided into the apoptotic and inflammatory caspase subfamilies. Unlike the apoptotic caspases, members of the inflammatory subfamily are generally not involved in cell death but are associated with the immune response to microbial pathogens. Members of this subfamily include caspase-1, -4, -5, and -12. Activation of these caspases results in the cleavage and activation of proinflammatory cytokines such as IL-1 beta and IL-18. Caspase-5 can interact with caspase-1; both are constituents of the NALP1 inflammasome, a complex that can trigger the cleavage of pro-IL-1 beta. Expression of caspase-5 can be regulated by lipopolysaccharide (LPS) and IFN-gamma.

Type:
Antigen: CASP5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité