Human caspase 7 peptide (16 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3467P
PRSI3467PEA 122 EUR InStock
PRSI3467P
Human caspase 7 peptide (16 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
Caspase-7 peptide is used for blocking the activity of caspase-7 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité