Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MCL1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3477
PRSI3477EA 435 EUR InStock
PRSI3477
Anti-MCL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Mcl-1 Antibody: Myeloid cell leukimia-1 (Mcl-1) is a member of the Bcl-2 family of proteins that can act to promote cell survival. While the mechanism by which Mcl-1 inhibits apoptosis is not known, it is thought that it may heterodimerize and neutralize pro-apoptotic members of the Bcl-2 family such as Bim or Bak. Mcl-1 was originally identified in differentiating myeloid cells, but has since been shown to be expressed in multiple cell types. Mcl-1 is essential for embryogenesis and for the development and maintenance of B and T lymphocytes in animals. Mcl-1 exists as at least two distinct isoforms designated Mcl-1L and Mcl-1S. In marked contrast to the larger isoform of Mcl-1, overexpression of Mcl-1S promotes cell death.

Type:
Antigen: MCL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité