Human TOR peptide (15 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3485P
PRSI3485PEA 122 EUR InStock
PRSI3485P
Human TOR peptide (15 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
TOR peptide is used for blocking the activity of TOR antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité