Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Hepatitis C virus Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
35-237
PRSI35-237EA 588 EUR InStock
PRSI35-237
Anti-Hepatitis C virus Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Purified IgG fraction of antiserum to a purity of >90%.

Hepatitis C virus antibody is in a phosphate saline buffer (0,01 M, pH 7,2) containing 0,1% sodium azide preservative. No stabilizing proteins have been added.

Aliquot and store at −20 °C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type: Primary
Antigen: Hepatitis C virus Antibody
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité