Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIV Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: ProSci Inc.
35-259
PRSI35-259EA 549 EUR InStock
PRSI35-259
Anti-HIV Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Purified IgG fraction of antiserum covalently coupled with highly purified preparation of horseradish peroxidase (RZ>3). Care is taken to insure adequate conjugation while preserving the maximum enzyme activity. Free enzyme is absent.

HIV-1 (HTLV-3) antibody is in a phosphate saline buffer with BSA (10mg/ml) and preserved with 0.002% thimerosal.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: HIV
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité