Anti-Saccharomyces cerevisiae Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
35-361
PRSI35-361EA 509 EUR InStock
PRSI35-361
Anti-Saccharomyces cerevisiae Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Purified IgG fraction of antiserum to a purity of >90%.
Saccharomyces cerevisiae antibody is in a phosphate saline buffer (0.01M, pH 7.2) containing 0.1% sodium azide preservative. No stabilizing proteins have been added.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: Saccharomyces cerevisiae
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Fungus
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité