Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Verotoxins Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
35-672
PRSI35-672EA 525 EUR InStock
PRSI35-672
Anti-Verotoxins Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Verotoxins (Shiga-like) antibody is purified from ascites fluid or culture medium by protein A chromoatography or sequential differential precipitations.

Verotoxins antibody (Shiga-like) is in a phosphate saline buffer (0.01M, pH 7.2) containing 0.1% sodium azide preservative. No stabilizing proteins have been added.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: Verotoxins
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Mouse IgG
Reactivity: Bacteria

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité