Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RHEB Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3501
PRSI3501EA 435 EUR InStock
PRSI3501
Anti-RHEB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rheb Antibody: Rheb (Ras homolog enriched in brain) is an evolutionarily conserved member of the Ras family of small GTP-binding proteins originally found to be rapidly induced by synaptic activity in the hippocampus following seizure. While it is expressed at relatively high levels in the brain, Rheb is widely expressed in other tissues and may be induced by growth factor stimulation. Similar to other family members, Rheb triggers activation of the Raf-MEK-MAPK pathway. Biochemical and genetic studies demonstrate that Rheb has an important role in regulating the insulin/Target of rapamycin (TOR) signaling pathway. TOR is a serine/threonine protein kinase that acts as a sensor for ATP and amino acids, balancing the availability of nutrients with protein translation and cell growth. A dimeric protein complex termed TSC1/TSC2 indirectly inhibits TOR activity by inhibiting Rheb via the GAP activity of TSC2.

Type:
Antigen: RHEB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité