Human TSC2 peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3507P
PRSI3507PEA 122 EUR InStock
PRSI3507P
Human TSC2 peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
TSC2 peptide is used for blocking the activity of the TSC2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité