Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TSC2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3509
PRSI3509EA 435 EUR InStock
PRSI3509
Anti-TSC2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TSC2 Antibody: Tuberous sclerosis complex (TSC) is an autosomal dominant tumor syndrome caused by mutations in either of the TSC1 or TSC2 tumor suppressor genes. The products of these genes form a protein complex that indirectly decreases the signaling of the mammalian Target of Rapamycin (TOR), an evolutionarily conserved serine/threonine kinase that regulates cell growth and cell cycle through its ability to integrate signals from nutrient levels and growth factors. TOR activity is stimulated by Rheb, a member of the Ras superfamily of G-proteins, when the GTP/GDP ratio bound to Rheb is high. Immunoprecipitated TSC1/TSC2 has been shown to stimulate Rheb GTPase activity in vitro, suggesting that the TSC1/TSC2 complex decreases the ability of Rheb to stimulate TOR activity. This is supported by experiments showing that overexpression of TSC1 and TSC2 results in a significant decrease in the GTP/GDP ratio bound to Rheb and the inhibition of cell growth. At least three isoforms of TSC2 exist.

Type:
Antigen: TSC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité