Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PTEN Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3515
PRSI3515EA 435 EUR InStock
PRSI3515
Anti-PTEN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PTEN Antibody: PTEN (phosphatase and tensin homologue deleted on chromosome ten) is a dual-specificity phosphatase (with both protein and lipid phosphatase activity) first identified as a tumor suppressor gene. PTEN indirectly activates the AKT/PI3K pathway, an important signaling pathway for cell growth and proliferation by keeping levels of the second messenger PIP3 low, thereby preventing phosphoinositide-dependent kinase-1 (PDK-1) from phosphorylating and activating AKT. Expression of wild-type PTEN causes growth arrest in many cancer cell lines, but expression of a PTEN protein containing a mutation that blocks its lipid phosphatase activity failed to suppress growth of glioma cell lines suggesting that the tumor suppressive effect of PTEN is mediated solely by its lipid phosphatase activity. Other activities include the inhibition of insulin stimulated MAPK activation by blocking the insulin-receptor substrate (IRS)-1 phosphorylation and assembly of the IRS-1/Grb2/Sos complex.

Type:
Antigen: PTEN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité