Human PTEN peptide (15 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3517P
PRSI3517PEA 105 EUR InStock
PRSI3517P
Human PTEN peptide (15 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
PTEN peptide is used for blocking the activity of the PTEN antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité