Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IRS1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3521
PRSI3521EA 435 EUR InStock
PRSI3521
Anti-IRS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IRS-1 Antibody: Following tyrosine phosphorylation, the insulin receptor substrate 1 and 2 (IRS-1 and IRS-2) can form a protein scaffolding for the assembly of a host of Src homology 2 (SH2) domain-containing proteins. IRS-1 tyrosine phosphorylation can occur through the activity of several cytokine and growth factor receptors such as interleukin (IL)-4, IL-9, interferon-gamma, in addition to the insulin and insulin-like growth factor 1 receptors. The scaffolding provided by IRS-1 and IRS-2 is necessary for insulin signal transduction across the cell membrane. IRS-1 tyrosine phosphorylation, and thus formation of the IRS scaffolding is inhibited by tumor necrosis factor (TNF), and this inhibition can itself be blocked by rapamycin, an inhibitor of the mammalian target of rapamycin (TOR). TNF activity could also be blocked by inhibition of the Akt kinase and the PTEN tumor suppressor, suggesting that TNF impairs insulin signaling through IRS-1 by activation of the TOR signaling pathway.

Type:
Antigen: IRS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité