SARS E protein SARS E protein peptide (10 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3531P
PRSI3531PEA 122 EUR InStock
PRSI3531P
SARS E protein SARS E protein peptide (10 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
SARS envelope peptide is used for blocking the activity of the SARS envelope antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité