Human CTRP5 peptide (15 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3571P
PRSI3571PEA 105 EUR InStock
PRSI3571P
Human CTRP5 peptide (15 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
CTRP5 peptide is used for blocking the activity of CTRP5 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité