Human CTRP6 peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3575P
PRSI3575PEA 122 EUR InStock
PRSI3575P
Human CTRP6 peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
CTRP6 peptide is used for blocking the activity of CTRP6 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité