Human CTRP7 peptide (15 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3581P
PRSI3581PEA 105 EUR InStock
PRSI3581P
Human CTRP7 peptide (15 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
CTRP7 peptide is used for blocking the activity of CTRP7 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité