Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-T-CADHERIN Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3583
PRSI3583EA 435 EUR InStock
PRSI3583
Anti-T-CADHERIN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
T-cadherin Antibody: T-cadherin was initially identified as cadherin-type cell adhesion molecule expressed in various neuronal populations in a temporally and spatially restricted pattern during axon growth. T-cadherin is an atypical member of the cadherin family because it does not possess the typical transmembrane and cytoplasmic domains but is instead anchored to the plasma membrane by glycosylphosphatidylinositol (GPI) linkage. T-cadherin may play a role in malignant tumor development as loss of the chromosome locus containing the T-cadherin gene correlates with the development of a variety of cancers. Recently it has been shown that T-cadherin can act as a receptor for hexameric and high-molecular weight forms of adiponectin, suggesting that T-cadherin may also play a role in metabolic regulation.

Type:
Antigen: T-CADHERIN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité