Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAK2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3597
PRSI3597EA 435 EUR InStock
PRSI3597
Anti-RAK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IRAK2 Antibody: The pro-inflammatory cytokine IL-1 induces cellular response through two subunits of its receptor, IL-1 receptor I (IL-1RI) and IL-1 receptor accessory protein (IL-1RAcP). IL-1 receptor-associated kinase (IRAK) mediates activation of NF-kappa B, which is a pivotal transcription factor mediating inflammatory and immune response. A novel member in the IRAK/Pelle family has been identified and designated IRAK2. Both IRAK and IRAK2 recruit to the subunits of the IL-1R complex after IL-1 binding and lead to NF-kappa B activation. IRAKs also associate with Toll like receptor (TLR) and the dominant negative mutants of IRAKs inhibit LPS-induced NF-kappa B activation. Members in IRAK/Pelle family play a central role in IL-1R and TLR mediated inflammatory response. Unlike human IRAK2, murine IRAK2 exists as four alternately spliced isoforms (IRAK2a-d), with two isoforms (IRAK2c and d) acting in an inhibitory fashion. IRAK2 is expressed in a variety of tissues.

Type:
Antigen: RAK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité