Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IAP Mouse Monoclonal Antibody [clone: p6007]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-021
PRSI36-021EA 601 EUR InStock
PRSI36-021
Anti-IAP Mouse Monoclonal Antibody [clone: p6007]
Anticorps
Listeria monocytogenes is a intracellular bacterium that is the causative agent of Listeriosis. It is one of the most virulent foodborne pathogens. Listeria species are known to secrete a 60-kDa protein collectively termed p60, which is encoded by the iap (invasion-associated-protein) gene and secreted in large quantites into the growth media. p60 is a highly immunogenic murein hydrolase that is essential for cell division.

Type: Primary
Antigen: IAP
Clonality: Monoclonal
Clone: p6007
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Listeria monocytogenes

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité