Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HAVCR2 Rat Monoclonal Antibody [clone: TI 142F]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-029
PRSI36-029EA 509 EUR InStock
PRSI36-029
Anti-HAVCR2 Rat Monoclonal Antibody [clone: TI 142F]
Anticorps
Tim-3 is a Th1-specific cell surface protein. It is expressed selectively by differentiated CD4+Th1 and CD8+Tc1 cells, but is absent on CD4+Th2 and CD8+ Tc2 cells. The Tim gene family has an important role in the regulation of autoimmunity and allergies.

Type: Primary
Antigen: HAVCR2
Clonality: Monoclonal
Clone: TI 142F
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité