Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFSF9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 41B436]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-030
PRSI36-030EA 567 EUR InStock
PRSI36-030
Anti-TNFSF9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 41B436]
Anticorps
The CD137 ligand (CD137L, 4-1BBL) is a member of the tumor necrosis factor (TNF) family. CD137L is a type II, transmembrane protein found on activated macrophages, dendritic cells and mature B cells. The interaction with its receptor 4-1BB induces recruitment of TNF receptor-associated factor 1 (TRAF1) and TRAF2 and interaction with the kinase p56lck. CD137 and CD137L have been reported to be involved in tumor rejection, apoptosis, anti-viral immunity, diabetes, in T and B cell co-stimulation and modulation of the immune response.

Type: Primary
Antigen: TNFSF9
Clonality: Monoclonal
Clone: 41B436
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité