Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACE2 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: AC384]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-039
PRSI36-039EA 509 EUR InStock
PRSI36-039
Anti-ACE2 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: AC384]
Anticorps
ACE2 has direct effects on cardiac functions. It is expressed predominantly in vascular endothelial cells of the heart and kidney. ACE2 converts angiotensin I to angiotensin 1-9. ACE2 was also identified as a functional receptor for SARS coronavirus.

Type: Primary
Antigen: ACE2
Clonality: Monoclonal
Clone: AC384
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité