Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL33 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IL33305B]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-043
PRSI36-043EA 654 EUR InStock
PRSI36-043
Anti-IL33 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IL33305B]
Anticorps
Interleukin-33 (IL-33; HF-NEV; IL-1F11), a member of the IL-1 family of cytokines, is expressed by many cell types following pro-inflammatory stimulation and is thought to be released on cell lysis. The 30kDa human IL33 is converted by CASP1 to a 18kDa protein. IL33 binds to and signals through ST2 (IL1R1) and its stimulation recruits MYD88, IRAK, IRAK4, and TRAF6, followed by phosphorylation of ERK1 (MAPK3)/ERK2 (MAPK1), p38(MAPK14), and JNK. The ability of IL-33 to target numerous immune cell types, like Th2-like cells, mast cells, and B1 cells, and to induce cytokine and chemokine production underlines its potential in influencing the outcome of a wide range of diseases, such as arthritis, asthma, atopic allergy & anaphylaxis, cardiovascular disease/atherosclerosis, nervous system diseases, and sepsis.

Type: Primary
Antigen: IL33
Clonality: Monoclonal
Clone: IL33305B
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité