Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SERPINA12 Mouse Monoclonal Antibody [clone: VP63]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-047
PRSI36-047EA 567 EUR InStock
PRSI36-047
Anti-SERPINA12 Mouse Monoclonal Antibody [clone: VP63]
Anticorps
Vaspin (Visceral adipose tissue-derived serpin; Serpin A12), a serine protease inhibitor (serpin), is an insulin-sensitizing adipocytokine that has been isolated from both visceral and subcutaneous white adipose tissue. Based on recent findings, vaspin is suggested to regulate immune responses and inflammation and was found to be correlated with various metabolic parameters. Vaspin may represent a novel biomarker for obesity and impaired insulin sensitivity and might serve as a newtherapeutic target of metabolic syndrome.

Type: Primary
Antigen: SERPINA12
Clonality: Monoclonal
Clone: VP63
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité