Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RPS3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RP159-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-050
PRSI36-050EA 509 EUR InStock
PRSI36-050
Anti-RPS3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RP159-1]
Anticorps
RpS3 is a component of the 40S ribosomal subunit and is an an essential but previously unkown subunit of NF-kappaB involved in the regulation of key genes in rapid cellular activation responses. RpS3 interacts with nm23-H1. The expression of rpS3 reduces the secretion of MMP-9 and the invasive metastatic potential in HT1080 cells. The phosphorylated ERK is reduced by the expression of rpS3.

Type: Primary
Antigen: RPS3
Clonality: Monoclonal
Clone: RP159-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité