Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-JAG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: J1G53-3]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-051
PRSI36-051EA 509 EUR InStock
PRSI36-051
Anti-JAG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: J1G53-3]
Anticorps
Jagged-1 is a ligand for multiple Notch receptors and involved in the mediation of Notch signaling. It is involved in cell-fate decisions during hematopoiesis. Is involved in early and late stages of mammalian cardiovascular development. Inhibits myoblast differentiation. Enhances fibroblast growth factor-induced angiogenesis (in vitro). Defects in Jagged-1 are the cause of Alagille syndrome type 1 (ALGS1) and tetralogy of Fallot (TOF).

Type: Primary
Antigen: JAG1
Clonality: Monoclonal
Clone: J1G53-3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité