Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-DLK1 Rat Monoclonal Antibody [clone: PF105B]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-059
PRSI36-059EA 567 EUR InStock
PRSI36-059
Anti-DLK1 Rat Monoclonal Antibody [clone: PF105B]
Anticorps
DLK1 (Protein delta homolog 1; Preadipocyte factor 1; Pref-1) is a regulator of adipocyte differentiation found in serum and urine. DLK1 might be a decoy ligand. Serum or plasma levels of soluble DLK1 affect negatively or positively adipogenesis and control mesenchymal cell fate. DLK1 is frequently upregulated in myelodysplastic syndrome (MDS) patients compared to non-leukemic individuals.

Type: Primary
Antigen: DLK1
Clonality: Monoclonal
Clone: PF105B
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..