Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGF19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FG369-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-067
PRSI36-067EA 509 EUR InStock
PRSI36-067
Anti-FGF19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FG369-1]
Anticorps
FGF-19 is involved in the suppression of bile acid biosynthesis through down-regulation of CYP7A1 expression, following positive regulation of the JNK and ERK1/2 cascades. Stimulates glucose uptake in adipocytes. FGF-19 plays an important role in brain development during embryogenesis. FGF-19 binds only to FGF receptor 4 (FGFR4). Activity requires the presence of KLB.

Type: Primary
Antigen: FGF19
Clonality: Monoclonal
Clone: FG369-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité