Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DLK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PF299-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-071
PRSI36-071EA 588 EUR InStock
PRSI36-071
Anti-DLK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PF299-1]
Anticorps
DLK1 (Protein delta homolog 1; Preadipocyte factor 1; Pref-1) is a regulator of adipocyte differentiation found in serum and urine. DLK1 might be a decoy ligand. Serum or plasma levels of soluble DLK1 affect negatively or positively adipogenesis and control mesenchymal cell fate. DLK1 is frequently upregulated in myelodysplastic syndrome (MDS) patients compared to non-leukemic individuals.

Type: Primary
Antigen: DLK1
Clonality: Monoclonal
Clone: PF299-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité