Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL17A Mouse Monoclonal Antibody (FITC) [clone: 17-142F]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-073
PRSI36-073EA 509 EUR InStock
PRSI36-073
Anti-IL17A Mouse Monoclonal Antibody (FITC) [clone: 17-142F]
Anticorps
IL-17A exhibits multiple biological activities on a variety of cells including the induction of IL-6 and IL-8 production in fibroblsts, the enhancement of surface expression of ICAM-1 in fibroblast, activation of NF-kappaB and costimulation of T cell proliferation. Induces stromal cells to produce proinflammatory and hematopoietic cytokines.

Type: Primary
Antigen: IL17A
Clonality: Monoclonal
Clone: 17-142F
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité