Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-DLL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: D1L165-6]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-076
PRSI36-076EA 509 EUR InStock
PRSI36-076
Anti-DLL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: D1L165-6]
Anticorps
The Notch ligand delta-like protein 1 (DLL1) is essential for postnatal arteriogenesis and contributes to tumor progression. DLL1 is involved in differentiation and self-renewal of adipocyte stem cells. Blocks the differentiation of progenitor cells into the B cell lineage while promoting the emergence of a population of cells with the characteristics of a T-cell/NK-cell precursor.

Type: Primary
Antigen: DLL1
Clonality: Monoclonal
Clone: D1L165-6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité