Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SIRT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S2R233-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-077
PRSI36-077EA 509 EUR InStock
PRSI36-077
Anti-SIRT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S2R233-1]
Anticorps
Sirtuin-2 is a NAD-dependent protein deacetylase, which deacetylates the 'Lys-40' of a-tubulin. It is involved in the control of mitotic exit in the cell cycle. Furthermore, a variety of age-associated diseases such as type 2 diabetes, obesity, osteoporosis, and Alzheimer’s disease are associated with sirtuins. Selective inhibition of Sirtuin-2 achieves neuroprotection and identifies Sirtuin-2 to be a potential therapeutic avenue in Huntington’s and Parkinson’s disease.

Type: Primary
Antigen: SIRT2
Clonality: Monoclonal
Clone: S2R233-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité