Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CALR Mouse Monoclonal Antibody [clone: CR213-2AG]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-080
PRSI36-080EA 509 EUR InStock
PRSI36-080
Anti-CALR Mouse Monoclonal Antibody [clone: CR213-2AG]
Anticorps
Calreticulin is involved in regulation of intracellular Ca2+ homoeostasis and ER Ca2+ capacity. It constitutes together with calnexin and ERp57 the ‘calreticulin/calnexin cycle’ that is responsible for folding and quality control of newly synthesized glycoproteins. Calreticulin has been implicated to play a role in many biological systems, including functions inside and outside the ER, indicating that the protein is a multi-process molecule.

Type: Primary
Antigen: CALR
Clonality: Monoclonal
Clone: CR213-2AG
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité