Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FTO Mouse Monoclonal Antibody [clone: AG103]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-093
PRSI36-093EA 567 EUR InStock
PRSI36-093
Anti-FTO Mouse Monoclonal Antibody [clone: AG103]
Anticorps
FTO (Fat mass-and obesity-associated gene) is the responsible gene for mouse ‘fused toes’ mutation. An association between FTO genotype and type 2 diabetes has been confirmed. The presence of the FTO rs9939609 A-allele was found to be positively correlated with other symptoms of the metabolic syndrome, including higher fasting insulin, glucose, triglycerides, and lower HDL-cholesterol.

Type: Primary
Antigen: FTO
Clonality: Monoclonal
Clone: AG103
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité