Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C1QTNF6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 256-E]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-094
PRSI36-094EA 567 EUR InStock
PRSI36-094
Anti-C1QTNF6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 256-E]
Anticorps
CTRP6 mediates the phosphorylation of AMPK and acetyl-CoA carboxylase (ACC) in skeletal muscle cells, subsequently mediating glycogen accumulation and fatty acid oxidation. It induces the expression of the potent anti-inflammatory cytokine IL-10 in macrophages. CTRP6 may be a potential serum marker for hepatocellular carcinoma, contributing to tumor angiogenesis by activating the Akt pathway. CTRP6 was also shown to be associated with obesity, type 1 diabetes mellitus (T1D), vitiligo (depigmentation of the skin) and ASFV (African Swine Fever Virus). CTRP6 forms homotrimers and higher-order oligomers and it may also form heteromeric complexes with CTRP1. May be involved in kidney inflammation.

Type: Primary
Antigen: C1QTNF6
Clonality: Monoclonal
Clone: 256-E
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité