Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAVS Mouse Monoclonal Antibody [clone: Adri-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-098
PRSI36-098EA 686 EUR InStock
PRSI36-098
Anti-MAVS Mouse Monoclonal Antibody [clone: Adri-1]
Anticorps
RIG-I (retinoic acid-inducible gene I; Ddx58) and MDA5 (melanoma differentiation-associated gene 5, also known as Ifih1 or Helicard) are proteins that sense viral replication intermediates, such as double-stranded RNA and triggers the host antiviral programs. These molecules signal the downstream activation of NF-kappaB and IFN regulatory factor (IRF) -3, which coordinately regulate the expression of type-I interferons. Cardif (also called VISA/IPS-1/MAVS) is a new CARD (caspase activation and recruitment domain)-containing adaptor protein that interacts with the CARD domain of RIG-I and MDA5, leading to the activation of NF-kappaB and IRF3. Cardif is located to the mitochondrial outer membrane. Removal of the mitochondrial-targeting domain of cardif abolishes its ability to induce IFNs. Cardif is cleaved and inactivated by NS3-4A, a serine protease from hepatitis C virus known to block interferon-beta production.

Type: Primary
Antigen: MAVS
Clonality: Monoclonal
Clone: Adri-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité