Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NLRP3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Cryo-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-099
PRSI36-099EA 655 EUR InStock
PRSI36-099
Anti-NLRP3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Cryo-1]
Anticorps
The inflammasome is a multiprotein complex that mediates the activation of caspase-1, which promotes, amongst others, the secretion of the proinflammatory cytokines interleukin (IL)-1beta and IL-18. Members of the Nod-like receptor family, including NLRP3/NALP3, are critical components of the inflammasome that link danger-signals to caspase-1 activation. Defects in NLRP3 are the cause of familial cold autoinflammatory syndrome type 1 (FCAS1), Muckle-Wells syndrome (MWS) and of chronic infantile neurologic cutaneous and articular syndrome (CINCA).

Type: Primary
Antigen: NLRP3
Clonality: Monoclonal
Clone: Cryo-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité