Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LTBR Rat Monoclonal Antibody [clone: 4H8 WH2]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-101
PRSI36-101EA 596 EUR InStock
PRSI36-101
Anti-LTBR Rat Monoclonal Antibody [clone: 4H8 WH2]
Anticorps
The LTbetaR activates two different NF-kappaB pathways that lead to distinct patterns of gene induction, including selected chemokines and the cytokine BAFF, which is essential for the survival of mature B lymphocytes. LTbetaR activates the classical NF-kappaB (relA/p50) pathway, like the type 1 TNF receptor (TNFR1), that regulates proinflammatory genes, like the chemokine MIP1beta. However, LTbetaR, unlike TNFR1, also activates the processing of p100 to form RelB/p52 complexes, which activate genes involved in lymphoid organ formation and lymphocyte survival.

Type: Primary
Antigen: LTBR
Clonality: Monoclonal
Clone: 4H8 WH2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité