Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DDX58 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Alme-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-102
PRSI36-102EA 734 EUR InStock
PRSI36-102
Anti-DDX58 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Alme-1]
Anticorps
RIG-I and MDA5 are highly conserved helicases involved in the innate immune response to virus. RIG-I is a member of the DEAD-box RNA helicases and is activated by cytoplasmic dsRNA and 5’-ppp RNA produced during the viral replication. The protein is characterized by a N-terminal region with two caspase recruitment domains (CARD) and a C-terminal region harboring potential ATP-dependent RNA helicase activity. RIG-I recruits the CARD adaptor inducing IFN-beta (Cardif) in a CARD-CARD-dependent manner resulting in NF-kappaB and IRF3 activation.

Type: Primary
Antigen: DDX58
Clonality: Monoclonal
Clone: Alme-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité