Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LAG3 Mouse Monoclonal Antibody (FITC) [clone: 17B4]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-110
PRSI36-110EA 612 EUR InStock
PRSI36-110
Anti-LAG3 Mouse Monoclonal Antibody (FITC) [clone: 17B4]
Anticorps
Lymphocyte activation gene 3 (LAG-3; CD223) plays an important role in negatively regulating T cell proliferation, function and homeostasis. It is required for maximal natural and induced regulatory T cell (Treg) function. LAG-3 is closely related to the T cell co-receptor CD4 and binds to MHC class II molecules but with a significantly higher affinity than CD4.

Type: Primary
Antigen: LAG3
Clonality: Monoclonal
Clone: 17B4
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité