Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFRSF13C Mouse Monoclonal Antibody (ATTO 647N) [clone: HuBR9.1]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-118
PRSI36-118EA 686 EUR InStock
PRSI36-118
Anti-TNFRSF13C Mouse Monoclonal Antibody (ATTO 647N) [clone: HuBR9.1]
Anticorps
Three receptors for BAFF were recently identified and designated TACI, BCMA and BAFF-R. BAFF-R signaling is essential for B cell development, survival and humoral immune responses.

Type: Primary
Antigen: TNFRSF13C
Clonality: Monoclonal
Clone: HuBR9.1
Conjugation: ATTO 647N
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité