Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFSF13B Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 4.62]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-120
PRSI36-120EA 734 EUR InStock
PRSI36-120
Anti-TNFSF13B Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 4.62]
Anticorps
BAFF is a master regulator of peripheral B cell survival, and together with IL-6, promotes Ig class-switching and plasma cell differentiation. BAFF co-stimulates activated T cells. Increased levels of soluble BAFF have been detected in the serum of patients with various autoimmune diseases, such as Sjögren’s syndrome, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis and systemic lupus erythematosus (SLE). Furthermore, BAFF is found in inflammatory sites in which there is lymphoid neogenesis. BAFF levels are elevated in patients with multiple myeloma and B cell chronic lymphoid leukemia (B-CCL).

Type: Primary
Antigen: TNFSF13B
Clonality: Monoclonal
Clone: 4.62
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité