Anti-TNFRSF13C Rat Monoclonal Antibody [clone: 9B9]
Fournisseur: ProSci Inc.
36-141
PRSI36-141EA 654 EUR InStock
PRSI36-141
Anti-TNFRSF13C Rat Monoclonal Antibody [clone: 9B9]
Anticorps
Three receptors for BAFF were recently identified and designated TACI, BCMA and BAFF-R. BAFF-R signaling is essential for B cell development, survival and humoral immune responses.
Type: Primary
Antigen: TNFRSF13C
Clonality: Monoclonal
Clone: 9B9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité