Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFRSF13B Rat Monoclonal Antibody [clone: 1A-10]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-145
PRSI36-145EA 633 EUR InStock
PRSI36-145
Anti-TNFRSF13B Rat Monoclonal Antibody [clone: 1A-10]
Anticorps
Three receptors for BAFF were recently identified and designated TACI, BCMA and BAFF-R. BAFF-R signaling is essential for B cell development, survival and humoral immune responses.

Type: Primary
Antigen: TNFRSF13B
Clonality: Monoclonal
Clone: 1A-10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité