Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD40 Rat Monoclonal Antibody [clone: FGK45]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-147
PRSI36-147EA 469 EUR InStock
PRSI36-147
Anti-CD40 Rat Monoclonal Antibody [clone: FGK45]
Anticorps
CD40 belongs to the TNF-receptor superfamily and is essential in mediating a broad variety of immune and inflammatory responses including T cell-dependent immunoglobulin class switching, memory B cell development, and germinal center formation. The interaction of CD40-CD40L is necessary for amyloid-beta-induced microglial activation, and thus is thought to be an early event in Alzheimer disease pathogenesis. CD40 is constitutively expressed by antigen presenting cells, including dendritic cells, B cells and macrophages. Consistent with its widespread expression on normal cells, CD40 is also expressed on a wide range of tumor cells, including non-Hodgkin's and Hodgkin's lymphomas, myeloma and some carcinomas including nasopharynx, bladder, cervix, kidney and ovary.

Type: Primary
Antigen: CD40
Clonality: Monoclonal
Clone: FGK45
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité