Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LY6G Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: Nimp-R14]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-157
PRSI36-157EA 588 EUR InStock
PRSI36-157
Anti-LY6G Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: Nimp-R14]
Anticorps
Neutrophils are key components of the inflammatory response and as such contribute to the killing of microorganisms. In addition, recent evidence suggests their involvement in the development of the immune response. The Nimp-R14 mAb displays features of an optimal reagent allowing the selective depletion of mouse neutrophils in vivo.

Type: Primary
Antigen: LY6G
Clonality: Monoclonal
Clone: Nimp-R14
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité